Learn More
Epredia™ Réactif bleuissant Signature Series™
Code produit. 10862090 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
1 gal.
4 x 1 gal.
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10862090
Marque: Epredia™ 7301
Garantissez une netteté du détail nucléaire grâce au réactif bleuissant Epredia™ Richard-Allan ScientificTM Signature Series prêt à l’emploi.
Garantissez une netteté du détail nucléaire grâce au réactif bleuissant Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series prêt à l’emploi.
  • Tamponnée pour garantir une alcalinité correcte (pH = 8,0)
  • Spécialement formulé pour empêcher la séparation des tissus de la lame
  • Ne nécessite qu’un rinçage à l’eau pendant une minute par rapport aux réactifs de bleuissement classiques qui demandent jusqu’à cinq minutes
Disponible dans un emballage de 5 L
  • Réduit le plastique de 90 %
  • Augmente la stabilité des colorations
  • Réduit les déversements de coloration salissants
  • Permet d’économiser 35 % d’espace de stockage par rapport aux emballages traditionnels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Réactif de bleuissement
Quantité 1 gal.
pH 8
Forme Liquide