Learn More
Epredia™ Signature Series™ Clarifier™ 1, 2
Code produit. 10096348 Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 gal.
4 x 1 gal.
Type:
Clarifier™ 1
Clarifier 2
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
4 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10096348
Brand: Epredia™ 7442
This item is not returnable. View return policy
Améliorez la définition nucléaire et la clarté des hématoxylines Signature Series avec Epredia™ Signature Series Clarifier™ 1, 2.
Améliorez la définition nucléaire et la clarté des hématoxylines Signature Series grâce au clarificateur Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Clarifier™ 1 et 2.
  • Améliore le contraste entre le noyau et le cytoplasme
  • Augmente la transparence cellulaire
  • Élimine la coloration de fond provoquée par un excès d’adhésif tissulaire
  • Élimine la coloration indésirable à l’hématoxyline de l’adhésif sans affecter la coloration nucléaire
Remarque :
  • Le clarificateur 1 est recommandé avec l’hématoxyline 7211 et l’hématoxyline 1
  • Le clarificateur 2 est recommandé avec l’hématoxyline 7212 et l’hématoxyline 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Clarifier 2
Quantité 4 x 1 gal.
compliance-icons
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: acetic acid