Learn More
Epredia™ Signature Series™ Cyto-Stain™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
4 pt.
1 gal.
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Description
Obtenez des résultats similaires à ceux des colorations de Papanicolaou conventionnelles grâce à la coloration Cyto-Stain™ Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ série Signature, une coloration cytoplasmique à la formule exclusive
- À utiliser pour toutes les procédures gynécologiques et non gynécologiques
- Réduit le temps de coloration
- Solution économique : l’utilisateur n’effectue qu’un seul contre-colorant
- Cyto-Stain offre une gamme complète de couleurs cytoplasmiques familières et permet un contrôle des intensités de coloration
- Cyto-Stain G est une modification pour produire des teintes cyanophiles plus vertes dans les cellules intermédiaires et basales
Spécification
Spécification
| Type | Coloration cytoplasmique |
| Quantité | 1 gal. |