Learn More
Epredia™ Hématoxyline 1 Signature Series™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
1 pt.
Conditionnement:
4 pièces
Description
Produisez des résultats visuellement similaires aux hématoxylines de Gill 1 et 2 grâce à l’hématoxyline 1 Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series, produit unique.
- Aucune filtration requise
- Colorez jusqu’à 2 500 lames par pinte
- Fait partie du système de coloration série Signature
- Délimitation de la chromatine avec détails nucléaires bien définis et nets
Disponible dans un emballage de 5 L
- Réduit le plastique de 90 %
- Augmente la stabilité des colorations
- Réduit les déversements de coloration salissants
- Permet d’économiser 35 % d’espace de stockage par rapport aux emballages traditionnels
Specifications
Specifications
| Type | Hématoxyline 1 |
| Quantité | 1 pt. |
Safety and Handling
Signal Word
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.,EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction