Learn More
Epredia™ Hématoxyline 7211 Signature Series™
Code produit. p-4530221 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
1 pt.
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 10034813
Marque: Epredia™ 7211
Obtenez de meilleurs résultats qu’avec les hématoxylines de Gill ou de Harris grâce à ce produit à formule exclusive.
Obtenez de meilleurs résultats qu’avec les hématoxylines de Gill ou de Harris grâce à l’hématoxyline 7211 Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ séries Signature, un produit à formule exclusive.
  • Aucune filtration requise
  • Colorez jusqu’à 2 500 lames par pinte
  • Détails nucléaires bien définis et nets
Disponible dans un emballage de 5 L
  • Réduit le plastique de 90 %
  • Augmente la stabilité des colorations
  • Réduit les déversements de coloration salissants
  • Permet d’économiser 35 % d’espace de stockage par rapport aux emballages traditionnels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Hématoxyline
Quantité 1 pt.
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hematoxylin 7211
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.