Learn More
Epredia™ Paraffine Signature Series™
Code produit. p-6040000 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Paraffine, type H
Type L, polymère faible
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 12086669
Marque: Epredia™ 8338
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Minimisez la compression et obtenez une infiltration rapide grâce à ce mélange unique de polymères et de paraffine hautement raffinée avec une distribution étroite des chaînes carbone.
Minimisez la compression et obtenez une infiltration rapide grâce à la paraffine Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series, mélange unique de polymères et de paraffine hautement raffinée avec une distribution étroite des chaînes carbone.
  • Filtrée trois fois pour éliminer les impuretés
  • Le type H permet des coupes ultra-fines
  • Le type L peut réduire les temps d’infiltration pendant le traitement
  • Les types L et H peuvent être utilisés pour l’infiltration et l’enrobage et ont un point de fusion de 55° à 57°C.
Informations de commande : Conditionnée dans des sacs pratiques, faciles à ouvrir et refermables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion De 55° à 57°C
Type de produit Paraffine, type H
Quantité 2 lb. bag (0.9kg)