Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de sIL-6ST / gp130 / CD130 humaine
Code produit. 15495043
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 15495043
Marque: Invitrogen™ EHIL6ST
ELISA
The Human Interleukin 6 ST/GP130/CD130(Hu IL-6ST) ELISA quantitates Hu IL-6ST in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-6ST. Principle of the method The Human IL-6ST solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La protéine codée par ce gène est un transducteur de signal partagé par de nombreuses cytokines, notamment l’interleukine 6 (IL6), le facteur neurotrophique ciliaire (CNTF), le facteur inhibiteur de la leucémie (LIV) et l’oncostatine M (OSM). Cette protéine fait partie du complexe récepteur de cytokine. L’activation de cette protéine dépend de la liaison des cytokines à leurs récepteurs. vIL6, une protéine liée à l’IL6 et codée par le virus de l’herpès associé au sarcome de Kaposi, peut contourner le récepteur de l’interleukine 6 (IL6R) et activer directement cette protéine. Des études de knock-out chez la souris ont suggéré que le gène qui code cette protéine dans la régulation de l’apoptose des myocytes joue un rôle essentiel. Des variantes de transcription à épissage alternatif codant des isoformes distinctes ont également été décrites.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P40189
Plage de dosage 8,23-6000 pg/ml
Sensibilité du dosage 4 pg/ml
Plage d’étalonnage 4pg/ml ou 6000pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Facteurs de croissance & récepteurs
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : angiogénine humaine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3572
Symbole de gène(s) CD130,CDW130,GP130,IL-6RB
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Inflammation
Volume d’échantillon Plasma, 1 μl ; sérum, 1 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme CD130, CDW130, GP130, IL-6RB
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min