Learn More
Brand™ Pipettes graduées Silberbrand™ à piston
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Graduations:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,10 mL
Longueur (métrique):
360 mm
450 mm
Tolérance:
±0,02 ml
± 0,01 ml
± 0,05 ml
± 0,10 ml
± 0,20 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™.
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
- Piston intégré avec ressort de retenue facilitant le pipetage.
- Les graduations en émail blanc à contraste élevé permettent une évaluation rapide et facile du volume.
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
| Matériau | AR-GLAS™, Verre sodocalcique |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Blanc |
| Graduations | 0,01 mL |
| Type de graduation | Émail blanc |
| Tolérance | ± 0,01 ml |
| Volume (métrique) | 1 ml |
| Longueur (métrique) | 360 mm |