Learn More
BRAND™ Burette automatique SILBERBRAND avec robinet d’arrêt latéral de sécurité
Code produit. p-7164755 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Comprend:
Flacon de 2000 ml
Sans flacon
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10034300
Marque: BRAND™ 21914
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La burette automatique SILBERBRAND comprend un robinet d’arrêt latéral de sécurité et une bande Schellbach noire.
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Avec robinet à pointeau avec broche en PTFE
  • Bande Schellbach
  • Remise à zéro automatique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Graduations 0,02 mL
Comprend Sans flacon
Robinets d’arrêt Lateral safety stopcock
Garantie 12 mois