Learn More
BRAND™ Burette automatique SILBERBRAND avec robinet d’arrêt en PTFE
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Comprend:
Flacon de 2000 ml
Sans flacon
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 385
- Clés interchangeables
- Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Avec une clé en verre dans le robinet d’arrêt intermédiaire et de titration
- Remise à zéro automatique
- Robinet d’arrêt intermédiaire pour le recyclage des liquides résiduels
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Graduations | 0,1 mL |
| Comprend | Flacon de 2000 ml |
| Robinets d’arrêt | i-stopcock, amber lateral stopcock, PTFE |
| Garantie | 12 mois |