Learn More
BRAND™ Burette automatique en verre borosilicaté ambré SILBERBRAND™ avec flacon
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Verre borosilicaté 5.4
- Modèle à granulés
- Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 385
- Clés interchangeables
- Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Avec une clé en verre dans le robinet d’arrêt intermédiaire et de titration pour la recirculation des liquides résiduels
- Remise à zéro automatique
Spécification
Spécification
| Couleur | Ambré |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Robinet d’arrêt de titration avec clé en PTFE ou robinet d’arrêt en verre STJ |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0,1 mL |
| Comprend | Flacon |
| Matériau du robinet d’arrêt | PTFE Key |
| Tolérance | ±0.1 mL |
| Type | Burette automatique |
| Class | Classe B. |
| Afficher plus |