Learn More
BRAND™ Burette automatique compacte SILBERBRAND
Code produit. p-7164772 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10586255
Marque: BRAND™ 23830
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Burette automatique compacte conçue pour être facile à démonter et à nettoyer.
  • Facile à réparer
  • Tous les composants individuels sont remplaçables
  • Robinet d’arrêt en PTFE détachable
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Limite d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 385
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision plusmn;0,1 ml
Couleur Ambré
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté 5.4
Graduations 0,1 mL
Comprend Flacon en PEBD de 1000 ml
Garantie 12 mois
Type Burette automatique
Class Classe B.