Learn More
BRAND™ Tube de burette de rechange ambré SILBERBRAND pour burette compacte
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté 3.3
- Verre ambré
Spécification
Spécification
| Couleur | Ambré |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Longueur (métrique) | 44,8 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Burette compacte |
| Matériau | Verre borosilicaté 5.4 |
| Hauteur (métrique) | 1,7 cm |