Learn More
BRAND™ Burette automatique Schilling SILBERBRAND™
Code produit. p-8004865 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10201931
Marque: BRAND™ 23756
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La titration sommaire se produit en libérant la vis micrométrique et en utilisant le bouton-poussoir. La burette automatique Schilling BRAND™ SILBERBRAND™ comprend un tube de remplissage en PVC, un tube de décharge en silicone et un flacon réservoir en PEBD.
  • Fabrication AR-GLAS™
  • Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 385
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Bande Schellbach
  • Remise à zéro automatique
  • Le flacon à presser permet un remplissage rapide.
  • La vis micrométrique permet une titration fine.
Matériaux :
  • Tube de remplissage : PVC
  • Tube de décharge : silicone,
  • Flacon réservoir : PE-LD,
  • Base : PE-HD,
  • Raccord, gris : Polyamide,
  • Vis micrométrique : laiton / PP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
Hauteur (métrique) 620 mm
Comprend Flacon réservoir, bande Schellbach
Tolérance ±0,08 ml
Type Burette automatique
Class Classe B.
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385