Learn More
Brand™ Pipettes de mesure de classe B Silberbrand™ Eterna™ AR-GLAS™.
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Graduations:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,1 mL
Tolérance:
±0,008 ml
± 0,015 ml
plusmn; 0,010 ml
plusmn; 0,015 ml
plusmn; 0,05 ml
plusmn; 0,08 ml
plusmn; 0,15 ml
Couleur:
2 x vert
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™.
- Type 3, avec la valeur zéro en haut.
- Marquage indélébile ambré.
- Classe B.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 835.
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
Spécification
Spécification
| Graduations | 0,1 mL |
| Tolérance | plusmn; 0,05 ml |
| Couleur | Bleu |
| Volume (métrique) | 5 ml |