Learn More
BRAND™ Éprouvette de mesure de forme basse en verre borosilicaté de classe B Silberbrand™ ETERNA
Code produit. 11848371 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 11848371
Marque: BRAND™ 42028
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN EN ISO 4788. L’éprouvette de mesure de forme basse en verre borosilicaté de classe B SILBERBRAND™ ETERNA avec graduations indélébiles ambrées permet d’évaluer aisément et rapidement le volume
  • En verre borosilicaté DURAN™
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 4788
  • Les graduations indélébiles ambrées permettent d’évaluer aisément et rapidement le volume en présence de liquides opaques et légèrement colorés.
  • Avec bec verseur intégré pour empêcher les déversements pendant le versement
  • La base hexagonale en verre offre une grande stabilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de base Hexagonale
Étalonnage Pour contenir
Forme Rond
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Class B
Hauteur (métrique) 145 mm
Tolerance Metric ±1 ml
Type Éprouvette graduée
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 50 ml
Graduations 2 ml
Autoclavable Autoclavables
Limite d’erreur plusmn;0,8 ml
Subdivision 2 ml