Learn More
BRAND™ Éprouvette de mesure de forme basse en verre borosilicaté de classe B Silberbrand™ ETERNA
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- En verre borosilicaté DURAN™
- Conforme aux normes DIN EN ISO 4788
- Les graduations indélébiles ambrées permettent d’évaluer aisément et rapidement le volume en présence de liquides opaques et légèrement colorés.
- Avec bec verseur intégré pour empêcher les déversements pendant le versement
- La base hexagonale en verre offre une grande stabilité
Spécification
Spécification
| Type de base | Hexagonale |
| Étalonnage | Pour contenir |
| Forme | Rond |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Hauteur (métrique) | 340 mm |
| Tolerance Metric | ±20 ml |
| Type | Éprouvette graduée |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Capacité (métrique) | 2000 ml |
| Afficher plus |