Learn More
BRAND™ Éprouvette de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe B Silberbrand™ Eterna
Code produit. 10519871 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. Capacité (métrique) Graduations unitSize
10519871 1000 ml 10 ml 1 pièce
11873980 25 ml 0,5 ml 2 pièces
11834150 10 ml 0,2 ml 2 pièces
11813990 100 ml 1 ml 2 pièces
11843990 500 ml 5 ml 2 pièces
11893980 50 ml 1 ml 2 pièces
11778138 250 ml 2 ml 2 pièces
10217300 5 ml 0,1 mL 2 pièces
10529871 2000 ml 20 ml 1 pièce
9 options
Code produit. 10519871
Marque: BRAND™ 31962
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN EN ISO 4788. L’éprouvette de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe B BRAND™ Silberbrand™ Eterna possède un bec verseur intégré empêchant les déversements et une base hexagonale en verre pour une plus grande stabilité. Les graduations indélébiles ambrées permettent d’évaluer aisément le volume en présence de liquides opaques et légèrement colorés.
  • En verre borosilicaté
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 4788
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • Le bec verseur intégré empêche les déversements pendant le versement
  • La base hexagonale en verre offre une grande stabilité
  • Les graduations indélébiles ambrées permettent d’évaluer aisément le volume en présence de liquides opaques et légèrement colorés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description de l’article Graduations indélébiles ambrées
Type de base Hexagonale
Étalonnage Pour contenir
Couleur de la balance Ambré
Forme Rond
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Class B
Hauteur (métrique) 465 mm
Tolerance Metric ±8 ml
Type Éprouvette graduée
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 1000 ml
Graduations 10 ml
Autoclavable Autoclavables
Subdivision 10 ml