Learn More
BRAND™ Burette automatique de modèle à granulés SilberBrand™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0,08 mL |
| Comprend | Bande Schellbach |
| Tolérance | ±0.08 mL |
| Type | Burette automatique |
| Class | Classe B. |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 385 |