Learn More
Sildénafil 1,0 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Code produit 30464044
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464044 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464044 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0254.0901
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Sildénafil 1,0 mg/ml dans du méthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sildenafil
CAS 139755-83-2
Noms d’analytes ou de composants Sildenafil
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H30 N6 O4 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Sildenafil, 7 H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, Piperazine, 1-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1 H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-methyl- (9 CI), 1 H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidine, piperazine deriv., 5-[2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7 H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-Ethoxy-5-(4-methyl-1-piperazinylsulfonyl)phenyl]-1-methyl-3-n-propyl-1,6-dihydro-7 H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-Ethoxy-5-(4-methyl-1-piperazinylsulfonyl)phenyl]-1-methyl-3-n-propyl-1,6-dihydro-7 H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Formule InChI InChI=1 S/C22H30N6O4S/c1-5-7-17-19-20(27(4)25-17)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)33(30,31)28-12-10-26(3)11-13-28/h8-9,14 H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29)
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4
Nom IUPAC 5-[2-éthoxy-5-(4-méthylpipérazin-1-yl)sulfonylphényl]-1-méthyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 474.58
Quantité 1 mL
Poids de la formule 474,2049 g/mol