Learn More
Sildenafil, MedChemExpress
Code produit. p-200100521
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16471156
Marque: Medchem Express HY15025
MedChemExpress Sildenafil (UK-92480) is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with an IC50 of 5.22 nM.
Sildenafil (UK-92480) is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with an IC50 of 5.22 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sildenafil
CAS 139755-83-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H30N6O4S
Quantité 200 mg
Synonyme UK-92480
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 29 mg/mL (61.11 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C1C(N(C)N=C2CCC)=C2N=C(C3=CC(S(=O)(N4CCN(C)CC4)=O)=CC=C3OCC)N1
Poids moléculaire (g/mol) 474.58
Poids de la formule 474.58
Pourcentage de pureté 99.63%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.