Learn More
Ambion™ ARNic préconçu Silencer™ Select
Code produit. p-9699002
Click to view available options
Pureté:
Étalon
HPLC
HPLC purifié
In vivo
Pureté standard
Quantité:
10 μmol
1 μmol
1 nmol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
1nmol
5nmol
Code produit. 10714037
Marque: Ambion™ 4427037
Les ARNsi Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations de la conception des ARNsi, les algorithmes de prévision d’effet hors cible et la chimie.
Silencer Select Predesigned siRNAs offer researchers a powerful and reliable tool for gene silencing applications. Designed with advanced algorithms to ensure high specificity and efficiency, these siRNAs offer a reliable and powerful solution for gene silencing applications. Chemically modified with locked-nucleic acid (LNA) modifications to enhance stability and reduce off-target effects, Silencer Select Predesigned siRNAs deliver consistent and reproducible results across a wide range of experimental conditions.
  • Les pARNi Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations en conception de pARNi, en algorithmes de prévision d’effet hors cible et en chimie
  • Les pARNi préconçus Silencer™ Select sont garantis pour inhiber en fonction de leur conception éprouvée
  • Les ensembles de bibliothèques de pARNi Silencer™ Select sont également disponibles en tubes ou en plaques pour le criblage à haut débit
  • Les ARN de contrôle positif et négatif Silencer™ Select doivent être inclus dans chaque expérience d’ARNic.
Avantages de l’utilisation des pARNi Silencer™ Select :
  • Puissants – Jusqu’à 100 fois plus puissants que les pARNi actuellement disponibles, avec moins d’effets hors cible
  • Plus spécifiques – Les modifications chimiques LNA™ réduisent les effets hors cible jusqu’à 90 %
  • Fiables – Amélioration démontrée de la cohérence et de la fiabilité des résultats phénotypiques
  • Garantis – Inactivation 100 % garantie, la meilleure garantie du secteur
Remarque : Les pARNi Silencer™ préconçus et validés sont conçus à l’aide de notre algorithme de première génération et NE comportent PAS de modifications chimiques. Ils sont recommandés pour mener à bien des études RNAI in vitro démarrées à l’aide des ARNic Silencer™. Pour de nouvelles études, nous recommandons les pARNi Silencer Select.
Délai de réponse approximatif*
  • Purification standard : 4 jours ouvrables
  • Purification HPLC : 6 jours ouvrables (20 et 40 nmol) ; 15 jours ouvrables (250 nmol)
  • Prêt pour la recherche in vivo : 15 jours ouvrables (250 nmol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient des ARNsi lyophilisés et de l’eau sans nucléase (1,75 ml), expédié à température ambiante. Dès réception, conserver les pARNi dans un congélateur sans dégivrage à une température inférieure ou égale à -20°C.
Description ARNic préconçu Silencer™ Select
RNAi Type siARN
À utiliser avec (application) ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, ARNi, ARNsi
Gamme de produits Silencer™ Select
Pureté Étalon
Quantité 1 nmol
Température (métrique) Stockage à -20°C
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.