Learn More
Ambion™ ARNic préconçu Silencer™ Select
Code produit. 10045664
Click to view available options
Pureté:
Étalon
HPLC
HPLC purifié
In vivo
Pureté standard
Quantité:
10 μmol
1 μmol
1 nmol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
1nmol
5nmol
Code produit. 10045664
Marque: Ambion™ 4390817
Les ARNsi Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations de la conception des ARNsi, les algorithmes de prévision d’effet hors cible et la chimie.
Silencer Select Predesigned siRNAs offer researchers a powerful and reliable tool for gene silencing applications. Designed with advanced algorithms to ensure high specificity and efficiency, these siRNAs offer a reliable and powerful solution for gene silencing applications. Chemically modified with locked-nucleic acid (LNA) modifications to enhance stability and reduce off-target effects, Silencer Select Predesigned siRNAs deliver consistent and reproducible results across a wide range of experimental conditions.
Les ARNsi Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations en termes de conception de ARNsi, d’algorithmes de prévision des effets hors cible et de chimie. Un choix de siARN Silencer™ Select est disponible : préconçus ou validés. Les siARN pré-conçus Silencer™ Select sont garantis pour inactiver en fonction de leur conception éprouvée, tandis que les siARN™ validés Silencer Select sont testés de manière fonctionnelle pour réduire l’expression génétique cible. Les ensembles de bibliothèques de siARN Silencer™ Select sont également disponibles en tubes ou en plaques pour un criblage à haut débit. Les ARN de contrôle positif et négatif Silencer™ Select doivent être inclus dans chaque expérience de ARNsi.
Les avantages de l’utilisation des ARNsi Silencer™ Select sont les suivants :
  • Puissants : jusqu’à 100 fois plus puissants que les ARNsi actuellement disponibles et effets hors cible moindres
  • Plus spécifiques : modifications chimiques spécifiques au LNA™, qui réduisent les effets hors-cible jusqu’à 90 %
  • Fiables : amélioration démontrée de la cohérence et de la fiabilité des résultats phénotypiques
  • Garantis : inactivation 100 % garantie, la meilleure garantie de l’industrie
  • Remarque : Les ARNic Silencer™ préconçus et validés sont conçus à l’aide de notre algorithme de première génération et NE comportent PAS de modifications chimiques. Ils sont recommandés pour mener à bien des études RNAI in vitro démarrées à l’aide des ARNic Silencer™. Pour de nouvelles études, nous recommandons les ARNsi Silencer Select.
    Délai de réponse approximatif*
  • Purification standard : 4 jours ouvrables
  • Purification HPLC : 6 jours ouvrables (20 et 40 nmol) ; 15 jours ouvrables (250 nmol)
  • Prêt pour la recherche in vivo : 15 jours ouvrables (250 nmol)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Contient des ARNsi lyophilisés (20 nmol) et de l’eau exempte de nucléase (1,75 ml), expédié à température ambiante. Dès réception, conserver les ARNsi dans un congélateur sans système de dégivrage à une température inférieure ou égale à –20°.
    Description ARNsi préconçu Silencer™ Select, 20 nmol, HPLC purifié, pour la recherche ARNi, épigénétique et ARN non codant, ARNi, ARNsi
    RNAi Type siARN
    Type de produit final ARNic préconçu Silencer™ Selec
    À utiliser avec (application) ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, ARNi, ARNsi
    Gamme de produits Silencer Select, Ambion
    Type de produit ARNsi préconçu Silencer™ Select
    Pureté HPLC purifié
    Quantité 20 nmol
    Taille de l’échantillon 20 nmol
    For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.