Learn More
Ambion™ ARNic préconçu Silencer™ Select
Code produit. 10157534
Click to view available options
Description:
ARNic validé Silencer™ Select, 20 nmol, pureté HPLC,conservation à –20°C, puissant, plus spécifique, fiable, garanti, intègre les dernières améliorations dans la conception de l’ARNic, algorithmes de prévision d’effet hors cible et la chimie
ARNsi validé Select Silencer™, 40 nmol, pureté,HPLC, Conservation à –20 °C, puissant, plus spécifique, fiable, garanti, incorporation des dernières améliorations dans la conception d’ARN si, les algorithmes de prévision d’effet hors cible et la chimie
pARNi Silencer™ Select, 250 nmol, pureté HPLC, stockage à –20°, 21 amorces classiques qui intègrent les dernières améliorations de la conception pARNi, des algorithmes de prévision d’effet hors cible et de la chimie, les pARNi pré-conçus Silencer Select sont garantis au silence grâce à leur conception éprouvée
Quantité:
20 nmol
250 nmol
40 nmol
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10157534
Marque: Ambion™ 4390821
ARNsi préconçu Silencer™ Select
Les siARN Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations de la conception des siARN, les algorithmes de prévision d’effet hors cible et la chimie. Un choix de siARN Silencer™ Select est disponible : préconçus ou validés. Les siARN pré-conçus Silencer™ Select sont garantis pour inactiver en fonction de leur conception éprouvée, tandis que les siARN™ validés Silencer Select sont testés de manière fonctionnelle pour réduire l’expression génétique cible. Les ensembles de bibliothèques de siARN Silencer™ Select sont également disponibles en tubes ou en plaques pour un criblage à haut débit. Les ARN de régulation positive et négative Silencer™ Select doivent être inclus dans chaque expérience de siARN.
Les avantages de l’utilisation des siARN Silencer™ Select sont les suivants :
  • Puissants, jusqu’à 100fois plus puissant que les siARN actuellement disponibles et moins d’effets hors cible
  • Plus spécifiques, Les modifications chimiques spécifiques au LNA™ réduisent les effets hors-cible jusqu’à 90 %
  • Fiables, des améliorations démontrées de la cohérence et de la fiabilité des résultats phénotypiques
  • Garantis, inactivation 100 % garantie, la meilleure garantie de l’industrie
  • Remarque : Les siARN préconçus et validés pour Silencer™ sont conçus à l’aide de notre algorithme de première génération et NE comportent PAS de modifications chimiques. Ils sont recommandés pour terminer les études ARNi in vitro démarrées avec les siARN Silencer™. Pour de nouvelles études, nous recommandons les siARN Silencer Select.
    Durées de rotation approximatives*
  • Purification standard : 4 jours ouvrables
  • Purification HPLC : 6 jours ouvrables (20 et 40 nmol) ; 15 jours ouvrables (250 nmol)
  • Prêt In Vivo : 15 jours ouvrables (250 nmol)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage -20°C
    Description ARNic validé Silencer™ Select, 20 nmol, pureté HPLC,conservation à –20°C, puissant, plus spécifique, fiable, garanti, intègre les dernières améliorations dans la conception de l’ARNic, algorithmes de prévision d’effet hors cible et la chimie
    Type de produit ARNsi validé Select Silencer™
    Pureté HPLC
    Quantité 20 nmol
    Température (métrique) -20°C