Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules de rechange SilTite™, écrous et joints de socle
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsBeskrivning
Éliminez les fuites grâce à la férule Thermo Scientific™ SilTite, qui forme un joint étanche, solide et permanent autour de la colonne capillaire.
- Les férules en métal SilTite et les écrous sont fabriqués à partir du même matériau et ont le même
- coefficient de dilatation thermique
- La base de la ferrule est plate et forme un joint parfait avec l’interface MS
- La tolérance de température de la ferrule est bien supérieure à la limite de l’injecteur, de l’interface MS ou du four GC
- Contrairement aux autres ferrules, il n’est pas nécessaire de les resserrer après l’installation
Specifikationer
Specifikationer
| Type | Ferrules SilTite de rechange |
| Description | 290 MA201 |
| À utiliser avec (équipement) | Kits d’interface GC-MS Thermo Scientific TRACE 1300/1310 SSL et ISQ |
| Matériau | SilTite Metal |
| Comprend | Lot de 10 ferrules |
| Diamètre (métrique) intérieur | 0,1 à 0,25 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.