Learn More
Bolle Safety Lunettes de sécurité Silex
Code produit 16421881 Tous les produits Bollé Safety Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Fumée
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Teinte de la lentille Conditionnement
16421881 Fumée 1 pièce
16431881 Transparent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16421881 Fournisseur Bolle Safety Code fournisseur SILEXPSF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.65€
    6.53€ / 1 pièces
    Économisez 1.12€
    14% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Les lunettes de sécurité Silex offrent des solutions adaptées à différentes exigences, tout en conservant une qualité optimale.
  • Monture ultra-enveloppante
  • Branches co-injectées en PC / TPR pour un plus grand confort
  • Champ de vision panoramique
  • Branches FLEX à 160°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE, EN166 FT
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Teinte de la lentille Fumée
Type de produit Lunettes de sécurité
Nb par paquet 1paire
Poids (métrique) 30 g
Lens Material Polycarbonate