Learn More
Macherey-Nagel™ Absorbant à base de silice 60
Marque:  Macherey-Nagel™ 815400.1
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10023091
  • 50.30€ / 1kg
Expédition estimée: 05-07-2023
Spécification
63 μm
1 kg
Silice
60 Å
Adsorbants en silice 60