Learn More
Macherey-Nagel™ Adsorbant en silice G-HR avec liant en gypse
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1kg
5kg
Spécification
Spécification
| Quantité | 5000 g |
| À utiliser avec (application) | TLC |
| Type de produit | Adsorbant silice G-HR |
| Granulométrie | 3 à 20 μm |
| Qualité | Haute pureté |
| Plage de pH | 7 |
| Volume des pores | 0,75 ml/g |
| Porosité | 60 Å |
| Aire de la surface (métrique) | 500 |