Learn More
Macherey-Nagel™ Adsorbants en silice G/UV254
Code produit. 10083031 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
Code produit. 10083031
Marque: Macherey-Nagel™ 816320.1
Adsorbant CCM
• Gel de silice
• Silice G/UV254
• 1kg
Spécification
Quantité 1 kg
Type de produit Adsorbant en silice G/UV254
Granulométrie 2 à 20 μm
Matériau Silice
Volume des pores 0,75 ml/g
Porosité 60 Å