Learn More
Gel de silice 60, 0,036-0,071 mm (215-400 mailles), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308885
Click to view available options
Quantité:
500 g
1000 g
2500 g
Conditionnement:
1kg
2500g
500g
Code produit. 11308885
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14004.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Silica gel is used in column chromatography without applied pressure (gravity pulled). It is used as an adsorbent in various applications and in removing impurities. It is used as stationary base in column chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le gel de silice est utilisé dans la chromatographie en colonne sans pression appliquée (poids tiré par gravité). Il est utilisé comme adsorbant dans diverses applications et pour éliminer les impuretés. Il est utilisé comme base stationnaire dans la chromatographie sur colonne.
Solubilité
Soluble dans l’acide fluorhydrique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Maintenez le récipient bien scellé. Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Incompatible avec le fluorure d’hydrogène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel 60
Note relative au nom 0.036 to 0.071mm
Matériau Silica Gel
Quantité 500 g
Dimensions de la maille 215 to 400 mesh
Merck Index 14,8493
Odeur Odorless
Informations sur la solubilité Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.