Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice 60, 0,075-0,2 mm (maille 70-200)
Code produit. 11395487
Click to view available options
Granulométrie:
Maille 70/150
Maille 70/200
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Aire de la surface (métrique):
470 à 570 m2/g
500 à 600 m2/g
Conditionnement:
1kg
250g
50g
5kg
Code produit. 11395487
Marque: Thermo Scientific Chemicals 042723.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Chromatographie sur colonne classique sans pression exercée (soumise à la gravité). Le gel de silice est utilisé dans la chromatographie en colonne sans pression exercée (soumise à la gravité). Il est utilisé comme adsorbant dans diverses applications et pour éliminer les impuretés. Il est utilisé comme base stationnaire dans la chromatographie sur colonne.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article/de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Granulométrie Maille 70/200
Porosité 60 Å
Conditionnement Flacon
pH 6,5 à 7,5
Quantité 250 g
Aire de la surface (métrique) 470 à 570 m2/g
Type Gel de silice
Matériau Silice