Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice 60, 0,075-0,2 mm (maille 70-200)
Beskrivelse
Chromatographie sur colonne classique sans pression exercée (soumise à la gravité). Le gel de silice est utilisé dans la chromatographie en colonne sans pression exercée (soumise à la gravité). Il est utilisé comme adsorbant dans diverses applications et pour éliminer les impuretés. Il est utilisé comme base stationnaire dans la chromatographie sur colonne.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article/de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Granulométrie | Maille 70/200 |
| Porosité | 60 Å |
| Conditionnement | Flacon |
| pH | 6,5 à 7,5 |
| Quantité | 250 g |
| Aire de la surface (métrique) | 470 à 570 m2/g |
| Type | Gel de silice |
| Matériau | Silice |
RUO – Research Use Only
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.