Learn More
Gel de silice, 60 à 200 mesh, réactif BAKER ANALYSED™, J.T.Baker™
Code produit. 15568124 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15568124
Marque: Avantor J.T.Baker 341401
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
    Convient à la chromatographie sur colonne
Identifiants chimiques
CAS 63231-67-4
Formule moléculaire H2O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 78.098
Clé InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14768
Nom IUPAC dihydroxy(oxo)silane
SMILES O[Si](=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica Gel
Matériau Silica Gel
Quantité 500 g
Dimensions de la maille 60 to 200 Mesh
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Qualité Réactif BAKER ANALYZED