Learn More
Gel de silice 60 Angstrom, taille des pores : 20 à 45 microns, pour chromatographie sur colonne, Fisher Chemical™
Code produit. 10437502 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
Code produit. 10437502
Marque: Fisher Chemical S/0692/53