Learn More
Gel de silice, C8-RP, 12 %C, environ 1,2 Mmol/g, taille de particule 40-63 μ, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silica gel, C8-RP, 12%C |
| Note relative au nom | ca. 1.2 mmol/g, part. size 40-63 micron |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Matériau | Silica Gel |
| Quantité | 50 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Granulométrie | 40 to 63 Micron |