Learn More
Gel de silice, pour chromatographie, 0,035-0,070 mm, 90 A, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silica gel |
| Note relative au nom | For chromatography, 0.035-0.070mm, 90Å |
| Matériau | Silica Gel |
| Quantité | 1 kg |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. |
| Poids de la formule | 60.08 |