Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, 0,200-0,500 mm, 60Å
Code produit. p-70228 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
Code produit. 10256770
Marque: Thermo Scientific Chemicals 240380010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications :
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Spécification
Porosité 60 Å
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 1 kg
Type Gel de silice
Matériau Gel de silice
Formule moléculaire O2Si
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nom IUPAC silanedione
Poids moléculaire (g/mol) 60.08