Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, 0,060-0,200 mm, 40Å
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
Spécification
Spécification
| Porosité | 40 A |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Quantité | 5 kg |
| Type | Gel de silice |
| Matériau | Gel de silice |
| Formule moléculaire | O2Si |
| Numéro MDL | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
| Clé InChI | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=[Si]=O |
| Nom IUPAC | silanedione |
| Afficher plus |