Learn More
Gel de silice, fonctionnalisé, amino-3, ca.1.4 mmol/g, taille de part. 40-63 microns, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la synthèse du support solide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silica gel, functionalized, Amino-3 |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Matériau | Silica Gel |
| Quantité | 10 g |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Granulométrie | Particle size: 40 to 63 Micron |