Learn More
Gel de silice qualité 923 Davisil™, pour chromatographie sur colonne, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
500g
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| pH | 5,5 à 8 |
| Quantité | 100 g |