Learn More
Gel de silice, qualité HPLC, sphérique, 3 μm APS, 260 A, +99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silica gel |
| Quantité | 5 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Pourcentage de pureté | ≥99.99% |
| Qualité | HPLC |