Learn More
Gel de silice, qualité HPLC/UHPLC, sphérique, 1,8 micron APS, 110 angströms, 99,99+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 15424975
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15424975
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045796.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63231-67-4
Formule moléculaire H2O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 78.098
Numéro MDL MFCD00011232
Clé InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14768
Nom IUPAC dihydroxy(oxo)silane
SMILES O[Si](=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel
Note relative au nom P.V. 0.95cc/g
Forme physique Sphérique
Matériau Silica Gel
Quantité 1 g
Granulométrie 1.8 Micron APS, 110Å
Pourcentage de pureté ≥99.99%
Qualité HPLC / UHPLC
Surface spécifique 340m2/g