Learn More
Gel de silice, qualité de chromatographie préparative, sphérique, 7,5 microns APS, 120 angströms, 99,99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15464975
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15464975
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045816.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 63231-67-4 | H2O3Si | 78.098 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63231-67-4
Formule moléculaire H2O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 78.098
Numéro MDL MFCD00011232
Clé InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14768
Nom IUPAC dihydroxy(oxo)silane
SMILES O[Si](=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel
Note relative au nom P.V. 1.00cc/g
Forme physique Sphérique
Matériau Silica Gel
Quantité 5 g
Granulométrie 7.5 Micron APS, 120Å
Pourcentage de pureté ≥99.99%
Qualité Chromatographie préparative
Surface spécifique 335m2/g