Learn More
Gel de silice, sphérique, 300A, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359568 50 g 50g
11349568 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11359568 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044101.18
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 63231-67-4 | H2O3Si | 78.098 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63231-67-4
Formule moléculaire H2O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 78.098
Numéro MDL MFCD00011232
Clé InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid
CID PubChem 14768
Nom IUPAC dihydroxy(oxo)silane
SMILES O[Si](=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel
Quantité 50 g