Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice spéciale Tenside SIL G-25 pour la séparation des surfactants
Code produit. 10226901 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 20 cm
Code produit. 10226901
Marque: Macherey-Nagel™ 810063
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Séparez les surfactants par CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice spéciale Tenside SIL G-25 pour la séparation des surfactants sont disponibles sous formes de plaques de verre.
Separate surfactants by TLC (Thin-Layer Chromatography). SIL G-25 Tenside Special Silica Layers for Separation of Surfactant come avallable as glass plates.
  • Silice G imprégnée de sulfate d’ammonium
  • Disponible en plaques de verre sans indicateur fluorescent
  • Recommandé pour la séparation des détergents, des alcanesulfonates, des polyglycols, etc.
Spécification
Matériau Silice
Quantité 25/boîte
Type Plaque en verre
Épaisseur (métrique) 0,25 mm
Dimensions (L x l) 20 x 20 cm