Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard SIL G sur plaques de verre
Code produit. 10716152 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
50 x 100 mm
50x200mm
50 x 200 mm
100 x 100 mm
100 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 cm
Quantité:
100/boîte
12/boîte
15/boîte
20/boîte
25/Bte
25/boîte
50/boîte
Épaisseur (métrique):
0,25 mm
0,5 mm
1 mm
2 mm
Indicateur fluorescent:
UV254
UV254 + UV366
Conditionnement:
100 pièces
12 pièces
15 pièces
20 pièces
25 pièces
50 pièces
Code produit. 10716152
Marque: Macherey-Nagel™ 809021
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SIL G sur plaques de verre sont disponibles dans différentes tailles de plaque et épaisseurs de couche. Sélectionnez un indicateur fluorescent et choisissez parmi les différents formats.
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SIL G sur plaques de verre sont disponibles dans différentes tailles de plaque et épaisseurs de couche. Sélectionnez un indicateur fluorescent et choisissez parmi les différents formats.
Plaques en verre pour CCM, SIL G / UV 254
  • Plaques pré-enduites prêtes à l’emploi
  • Large gamme de tailles de plaques, de revêtements de surface et de renforcements
Absorbant
  • Silice 60
  • Surface spécifique (BET) ∼500 m2/g
  • Taille moyenne des pores de 60 Å
  • Volume spécifique des pores de 0,75 ml/g,
  • Granulométrie de 5 – 17 µm
  • Qualité standard
Épaisseur
  • Pour plaques analytiques de 0,25 mm
  • Pour plaques préparatives de 0,5 et 1 mm
  • Pour les couches préparatives de 2 mm, un matériau légèrement plus grossier est utilisé.
Indicateurs
  • Silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm)
  • Pigment fluorescent inorganique spécial avec fluorescence bleue pour UV à ondes longues (366 nm)
Liants
  • Produits hautement polymériques, stables dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Spécification
Matériau Silice 60
Granulométrie 5 à 17 μm
Porosité 60 Å
Quantité 100/boîte
Type Plaque en verre
Indicateur fluorescent UV254
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,25 mm
Dimensions (L x l) 50 x 200 mm