Learn More
Macherey-Nagel™ Adsorbant en silice P avec liant organique
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1kg
5kg
Spécification
Spécification
| Quantité | 1000 g |
| À utiliser avec (application) | TLC |
| Type de produit | Adsorbant en silice P |
| Granulométrie | 5 à 50 μm |
| Qualité | Préparative |
| Comprend | Indicateur de fluorescence UV254 |
| Plage de pH | 7 |
| Volume des pores | 0,75 ml/g |
| Porosité | 60 Å |
| Aire de la surface (métrique) | 500 |