Learn More
Silice, solution étalon, Specpure™, SiO2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396059
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396059 500 mL 500mL
11329877 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396059 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042225.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00011232
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica standard solution
Note relative au nom SiO2 1000μg/mL
Forme physique Liquide
Type Standard
Quantité 500 mL
Qualité Specpure