Learn More
Gel de silice orange, pour le séchage, qualité non toxique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3593513 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Code produit. 10005313
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1327-36-2 | Al2O5Si | 162.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1327-36-2
Formule moléculaire Al2O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 162.04
Numéro MDL MFCD00077645
Clé InChI HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel orange
Couleur Orange
Forme physique Billes
Matériau Silica Gel
Quantité 250 g
Perte à la dessiccation 2% max. (120°C, 2 h)
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.