Learn More
Silicic Acid, 99.9%, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15622940 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15622940 25 g Flacon poly 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15622940 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 28877225G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Purified by refining, 20 μm, 99.9%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicic Acid
pH 3 to 8 (at 33g/L 25°C)
CAS 1343-98-2
Conditionnement Flacon poly
Quantité 25 g
Formule moléculaire O2Si
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme orthosilicic acid, monosilicic acid, tetrahydroxysilane, h4sio4, silicon tetrahydroxide, silicasol, kieselsaeure, si oh 4, unii-623b93yabh, orthosilicicacid
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nom IUPAC silicic acid
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
CID PubChem 14942
ChEBI CHEBI:26675
Pourcentage de pureté 99.90%